Learn More
Solución de dicromato potásico 0,0167 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Product Code. 10714761 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
2.5 L
missing translation for 'unitSize'
1 LT
2.50 litro
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL 11367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifications
Color Naranja
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.19g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.