Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073419 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
3 KG
500 GR
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:7778-77--0, blanco, punto de fusión:253 °C, fórmula molecular:H2KO4P, Peso molecular:136,084, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo