Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, para HPLC, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073420 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
Fosfato dipotásico, para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo