Learn More
Fosfato de dihidrógeno potásico, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Pierde H2O a 400 °C, formando metafosfato
42.25€ - 139.70€
CAS | 7778-77-0 |
---|---|
Fórmula molecular | H2KO4P |
Peso molecular (g/mol) | 136.08 |
Número MDL | MFCD00011401 MFCD00147253 |
Clave InChI | GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate |
PubChem CID | 516951 |
ChEBI | CHEBI:63036 |
Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
SMILES | [K+].OP(O)([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11400113
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12142.36 |
500 g |
42.25€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11410113
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12142.0E |
2500 g |
139.70€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl fosfato de dihidrógeno de potasio se utiliza como aditivo alimentario, fertilizante (NPK), aditivo de pintura, aditivo de revestimiento, adhesivo, agente tamponador y en moduladores ópticos. Se utiliza ampliamente en laboratorios de investigación y análisis como tampón en preparaciones móviles/de muestras para análisis mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) y también en síntesis orgánica. Debido a sus propiedades ópticas no lineales, el MKP o fosfato monopotásico se utiliza en moduladores ópticos y para la segunda generación armónica (SHG).
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en etanol.
Notas
Pierde H{2}O a 400 °, formando metafosfato higroscópico.
7778-77-0 | |
136.08 | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
516951 | |
fosfato de dihidrógeno de potasio |
H2KO4P | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
CHEBI:63036 | |
[K+].OP(O)([O-])=O |
Especificaciones
Potassium Dihydrogen Phosphate | |
7778-77-0 | |
H2KO4P | |
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate | |
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M | |
fosfato de dihidrógeno de potasio | |
516951 | |
136.09 | |
2.338 |
253 °C | |
≥98% | |
MFCD00011401 MFCD00147253 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol. | |
[K+].OP(O)([O-])=O | |
136.08 | |
CHEBI:63036 | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-913-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TC6615500
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Higroscópico
Recommended Storage : Temperaturas ambientes