Learn More
Ferrocianuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10266370
Ferrocianuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266370 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, Frasco de vidrio, 500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10266370
Marca: Thermo Scientific Acros 223115000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ferricyanide
Nombre de nota p.a.
Color De naranja a rojo
Forma física Cristales y trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Índice Merck 15, 7751
Información de solubilidad Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.85
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0473229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2025 Código de producto223115000,223110025,223111000
Número de loteA0467226 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Código de producto223115000,223110025,223111000
Número de loteA0439822 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Código de producto223115000,223110025,223111000
Número de loteA0449390 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2023 Código de producto223115000,223110025,223111000
Número de loteA0409714 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Código de producto223115000,223110025,223111000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ferrocianuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >