Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoruro de potasio, +99 %, para bioquímica, anhidro
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium fluoride |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.1 |