Learn More
Fluoruro de potasio, 99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583484
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1505.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Punto de fusión 860.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Índice Merck 15, 7753
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid, insoluble in alcohol unless water is present
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Identificación Pass Test
Envase Tambor de plástico
Densidad 2.48
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.