Learn More
Fluoruro de potasio, purum p.a., ≥ 99,0 % (F), Honeywell™
Código de producto. 15645950 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Purum p.a., ≥ 99,0 % (F)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
Nombre IUPAC potasio; fluoruro
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal KF
Número UN UN1812
Beilstein 3902818
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (F)
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.