Learn More
Formiato de potasio, 96 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3737247 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 KG
500 GR
CAS: 590-29-4 | CHKO2 | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 590-29-4
Fórmula molecular CHKO2
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00013100
Clave InChI WFIZEGIEIOHZCP-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium formate, formic acid potassium salt, formic acid, potassium salt, formic acid, k salt, hcook, mravencan draselny czech, hco2k, formic acid, potassium salt 1:1, potassium formira, 64-18-6 parent
PubChem CID 2735122
ChEBI CHEBI:63316
Nombre IUPAC potasio; formiato
SMILES C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium formate
Punto de fusión 165°C to 168°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HCOOK
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,7754
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 96%
Grado Práctico
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.