Learn More
Hexacianocobaltato(III) de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480861
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13963-58-1 | C6CoK3N6 | 332.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13963-58-1
Fórmula molecular C6CoK3N6
Peso molecular (g/mol) 332.34
Número MDL MFCD00011391
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanocobaltate(III)
Nombre de nota 95%
Color Marrón a Amarillo
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal K3[Co(CN)6]
Índice Merck 15, 7758
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.34
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.87
Densidad 1.8700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hexacyanocobaltate(III)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.