Learn More
Hexacianoferrato(II) de potasio trihidrato, ACS, 98,5-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407738
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
CAS: 14459-95-1 | C6H6FeK4N6O3 | 422.39 g/mol
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14459-95-1
Fórmula molecular C6H6FeK4N6O3
Peso molecular (g/mol) 422.39
Número MDL MFCD00167023
Clave InChI NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC Trihidrato de hexacianoferrato II (ilio) de tetrapotasio
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Punto de fusión 69°C to 71°C
Color Amarillo
pH 9.5
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,7631
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.39 (368.36 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98.5 to 102.0%
Grado ACS
Olor Odorless
Densidad 1.85
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium ferrocyanide trihydrate