Learn More
Hexacianoferrato(III) de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
Color | De naranja a rojo |
pH | 6 |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 250 g |
Nombre IUPAC | Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.26g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |