Learn More
Hexacianoferrato(III) de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10172150 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Color De naranja a rojo
pH 6
Forma física Sólido cristalino
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico