Learn More
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Honeywell Fluka™
for the precipitation of sodium,≥99.0%
76.66€ - 267.21€
CAS | 12208-13-8 |
---|---|
Número MDL | MFCD00011415 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15605990
|
Honeywell-Fluka
60500-100G |
100 g |
76.66€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15615990
|
Honeywell-Fluka
60500-500G |
500 g |
267.21€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
12208-13-8 | |
MFCD00011415 |
Especificaciones
Potassium hexahydroxoantimonate(V) | |
KSb(OH)6 | |
UN1549 | |
≥99% |
12208-13-8 | |
MFCD00011415 | |
262.9g/mol |
Seguridad y manipulación
P273
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Potassium hexahydroxoantimonate(V)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hexahydroxoantimonate
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Honeywell Fluka™