Learn More
Carbonato de hidrógeno y potasio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4380028 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
SMILES [K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen carbonate
Punto de fusión 292.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KHCO3
Índice Merck 15,773
Información de solubilidad Solubility in water: 333g/L (20°C). Other solubilities: 600g/L water (60°C), practocally insoluble in alcohol, soluble in potassium carbonate solution
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Nombre del producto
  • Potassium hydrogen carbonate