Learn More
Diyodato de hidrógeno de potasio, 99,85 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 13455-24-8 | HI2KO6 | 389.9 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13455-24-8
Fórmula molecular HI2KO6
Peso molecular (g/mol) 389.9
Número MDL MFCD00011400
Clave InChI ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen diiodate, potassium biiodate, kaliumhydrogendijodat, iodic acid hio3 , potassium salt 2:1, potassium biiodate solution, potassium iodic acid iodate, io3.k.hio3, potassium ion iodic acid iodate, potassium hydrogen iodate powder, potassium hydrogen diiodate, p.a
PubChem CID 23700942
Nombre IUPAC potasio; ácido yódico; yodato
SMILES OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen diiodate
Nombre de nota p.a.
Color Blanco a amarillo
Forma física Cristales o polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min. (Iodometry)
Fórmula lineal KH(IO3)2
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (15°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.9
Porcentaje de pureza 99.85%
Grado Extra puro