Learn More
Fluoruro de hidrógeno potásico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429963
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium hydrogen fluoride is used as an abrasive, as a pretreatment of metals before they are further processed, as a wood preservative and as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El fluoruro de hidrógeno potásico se utiliza como abrasivo, en el pretratamiento de metales antes de que sean procesados, como conservante de la madera y como intermediario químico.
Solubilidad
Soluble en agua (392 g/l). También es soluble en etanol.
Notas
Es higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
CAS 7789-29-9
Fórmula molecular KHF2
Número MDL MFCD00011403
Sinónimo Potassium bifluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen fluoride
Punto de fusión 239°C (decomposition)
pH 1
Cantidad 2500 g
Número UN UN1811
Índice Merck 14,7610
Información de solubilidad Soluble in water (392g/L). Also soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.37