Learn More
Fluoruro de hidrógeno y potasio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium hydrogen fluoride |
Punto de fusión | 239.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Blanco a gris |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | KHF2 |
Número UN | 1811 |
Fieser | 16,283 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium hydrogen fluoride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.