Learn More
Fluoruro de hidrógeno y potasio, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236610
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
CAS 7789-29-9
Fórmula molecular HF2K
Peso molecular (g/mol) 78.1
Número MDL MFCD00011403
Sinónimo Potassium bifluoride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen fluoride
Punto de fusión 239.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco a gris
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KHF2
Número UN 1811
Fieser 16,283
Índice Merck 15, 7731
Información de solubilidad Solubility in water: 39g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in absolute alcohol, soluble in diluted alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydrogen fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.