Learn More
Hidróxido de potasio, solución estandarizada 0,5 N, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
35.22€ - 173.87€
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11393697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
035595.K2
1 L
35.22€
1 litro
11383697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
035595.K7
4 L Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11373697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
035595.M4
20 L
173.87€
20 litros
Descripción
Descripción
Potassium hydroxide, 0.5N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
[OH-].[K+]
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
Especificaciones
Potassium hydroxide
Incolora
HKO
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
potasio;hidróxido
14797
56.11
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
1310-58-3
Líquido
MFCD00003553
Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
[OH-].[K+]
56.11
CHEBI:32035
Colorless liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes