Learn More
Hidróxido de potasio, 85 % aprox., reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
25.65€ - 696.00€
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Nombre IUPAC hidróxido de potasio
SMILES [OH-].[K+]
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10506992
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424140250
25 g
25.65€
25 g
10474321
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424145000
500 g
30.65€
500 g
10677581
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424140025
2.5 kg
114.00€
2.50 Kg
10073923
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424140050
5 kg
234.00€
5 Kg
13428578
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424140251
25 kg
696.00€
25 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1310-58-3
56.11
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
14797
hidróxido de potasio
HKO
MFCD00003553
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
CHEBI:32035
[OH-].[K+]
Especificaciones
Potassium hydroxide
85%
1310-58-3
ca. 85%
KOH
01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
hidróxido de potasio
14797
56.11
Reactivo ACS
Sedimentos
Blanco
1320.0°C
360.0°C
HKO
MFCD00003553
15, 7761
Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
[OH-].[K+]
56.11
CHEBI:32035
∼85%
Frasco de plástico
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-181-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2100000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.