Learn More
Solución de hidróxido de potasio, 45 %, para HPLC, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15698290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
4 x 25 mL
500 mL
Para HPLC, ∼45 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-58-3
Fórmula molecular HKO
Peso molecular (g/mol) 56.11
Número MDL MFCD00003553
Clave InChI KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Hydroxide Solution
Fórmula lineal KOH
Concentración 45%
Número UN 1814
Densidad 1.450g/mL at 20°C
Cantidad 25 mL
Nombre IUPAC potasio;hidróxido
Formula Weight (peso de la fórmula) 56.11g/mol