Learn More
Potassium Iodate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15603000 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
25 kg
Puriss. p.a., 99.7-100.4%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-05-6
Fórmula molecular IKO3
Peso molecular (g/mol) 214.00
Número MDL MFCD00011406
Clave InChI JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
Nombre IUPAC potasio; yodato
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KIO3
Número UN 1479
Formula Weight (peso de la fórmula) 214g/mol
Porcentaje de pureza 99.7 to 104%
Grado Puriss. P.a.
Densidad 3.93g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodate