Learn More
Yoduro de potasio, solución 1:2 p/p en agua destilada
Código de producto. 15422947
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1330°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681°C
CAS 7681-11-0
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011405
Índice Merck 14,7643
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Información de solubilidad Soluble in water (145g/100ml at 25°C),alcohol (45.5mg/ml),methanol (125mg/ml),acetone (13.1mg/ml at 25°C),and ethanol (19.6mg/ml).
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nombre IUPAC potasio; yoduro
Peso molecular (g/mol) 166.003
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1:2 w/w soln. in distilled water
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.12g/mL