Learn More
Yoduro de potasio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407746
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Potassium iodide is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodne) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 681°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystalline powder
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densidad 3.12 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide