Learn More
Yoduro de potasio, 99,995 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10338753
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium iodide
Punto de fusión 680.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.995%
Fórmula lineal KI
Fieser 06,227; 11,440
Índice Merck 15, 7764
Información de solubilidad Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado base de trazas de metales