Learn More
Yoduro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
189.19€ - 1299.47€
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10647381
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
418265000
500 g
189.19€
500 g
10124763
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
418260010
1 kg
352.24€
1 Kg
10297373
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
418260050
5 kg
1299.47€
5 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7681-11-0
MFCD00011405
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CHEBI:8346
[K+].[I-]
IK
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
4875
potasio; yoduro
Especificaciones
1330.0°C
680.0°C
7681-11-0
6.0 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
99+%
KI
06,227; 11,440
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
potasio; yoduro
4875
166
Reactivo ACS
1mmHg at 745°C
Potassium iodide
granular
Blanco
Cristales o gránulos
IK
MFCD00011405
15, 7764
Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
[K+].[I-]
166.003
CHEBI:8346
≥99%
0.2% max. (150°C, 6 hrs)
3.13
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
SENSIBLE A LA HUMEDAD
SENSIBLE A LA LUZ
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : TT2975000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.