Learn More
Yoduro de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470623
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de potasio se utiliza en formulaciones farmacéuticas y en películas fotográficas como fuente de yodo. Se utiliza muy a menudo como reactivo analítico en tritaciones yodométricas. Además de su aplicación como fuente de yoduro para producir compuestos de yodo orgánico, como en las reacciones de Sandmeyer, el yoduro de potasio se utiliza muy a menudo como catalizador nucleofílico para varias reacciones de alquilación.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Siendo un agente reductor suave, se convierte en yodo mediante reactivos oxidantes. El yoduro de potasio debe manipularse con guantes, ya que es un levemente irritante.
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1330°C
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Punto de fusión 681°C
Cantidad 5000 g
Índice Merck 14,7643
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.01
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.677
Sensibilidad Air and light sensitive
Densidad 3.12
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium iodide