Learn More
Yoduro de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Descripción
Yoduro de potasio, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1330°C |
Punto de fusión | 680°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1mmHg 745 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potasio Yoduro
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.