Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15630670 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 166
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Presión de vapor 1mmHg (745°C)