Learn More
Potassium iodide, Puriss., meets analytical spec. of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Iodide |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP |
Cantidad | 6 x 250 g |
Fórmula lineal | KI |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166 |
Porcentaje de pureza | 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Grado | puriss. |
Presión de vapor | 1mmHg (745°C) |