Learn More
Yoduro de potasio, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15691800 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7681-11-0
Fórmula molecular IK
Peso molecular (g/mol) 166.003
Número MDL MFCD00011405
Clave InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nombre IUPAC potasio; yoduro
SMILES [K+].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Iodide
Cantidad 100 g
Fórmula lineal KI
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 166g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Presión de vapor 1mmHg (745°C)