Learn More
Solución de yoduro de potasio, grado Farmacopea Europea, Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Iodide |
CAS | 7681-11-0, 7732-18-5 |
Cantidad | 1 L |
Fórmula molecular | IK |
Sinónimo | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
Clave InChI | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
Nombre IUPAC | yoduro de potasio |
Peso molecular (g/mol) | 166.00 |
PubChem CID | 4875 |