Learn More
Solución de yodobismutato de potasio, EP, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11464729 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar Winchester
Tamaño de la unidad:
100 ml
Fabricado conforme a las normas que establece la Farmacopea Europea (EP) en el Capítulo 4 (4.1.1). La solución de yodobismutato de potasio de grado eP Reagecon es un producto estable y de gran pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea.
La solución de yodobismutato de potasio Reagecon es un producto estable y de gran pureza desarrollado y probado para aplicaciones de la Farmacopea Europea (EP, siglas del inglés «European Pharmacopeia»), incluidas las reacciones de identificación de iones y grupos funcionales (2.3.1), y se utiliza como reactivo en los ensayos descritos en varias monografías de la Farmacopea Europea.
  • Este reactivo EP Reagecon es preciso, estable y reproducible
  • La estabilidad de este producto está probada (abierto o sin abrir) para garantizar una buena vida útil.
  • Se envasa en un frasco de vidrio ámbar para protegerlo de la luz
Especificaciones
CAS 41944-01-8
Color Marrón rojizo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular BiI7K4
Número UN 2790
Peso molecular (g/mol) 1253.7
Grado Far. Eur.
Envase Frasco de vidrio ámbar Winchester
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, BismuthSubnitrate Bismuthhydroxide nitrate oxide