Learn More
Metabisulfito de potasio, > 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
44.65€ - 497.00€
CAS | 16731-55-8 |
---|---|
Fórmula molecular | K2O5S2 |
Peso molecular (g/mol) | 222.31 |
Número MDL | MFCD00167605 |
Clave InChI | RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 |
PubChem CID | 28019 |
Nombre IUPAC | Sulfinatosulfonato de dipotasio |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11324958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043908.22 |
100 g |
44.65€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11314958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043908.36 |
500 g |
149.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11334958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043908.A3 |
2 kg |
497.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
It serves as a component of certain photographic developers and its solution is used in photographic fixing, in the textile industry for dyeing and cotton printing. It is utilized to precipitate gold from solution in aqua regia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
16731-55-8 | |
222.31 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
28019 | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O |
K2O5S2 | |
MFCD00167605 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
Sulfinatosulfonato de dipotasio |
Especificaciones
Potassium metabisulfite | |
16731-55-8 | |
Polvo | |
K2O5S2 | |
potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5 | |
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L | |
Sulfinatosulfonato de dipotasio | |
28019 | |
Pungent |
190°C (decomposition) | |
Blanco | |
>99% | |
MFCD00167605 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol. | |
[K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O | |
222.31 | |
222.32 | |
Air Sensitive |
Seguridad y manipulación
P280-P305+P351+P338-P310
H318.
missing translation for 'einecsNumber' : 240-795-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Potassium metabisulfite
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium metabisulfite