Learn More
Metabisulfito de potasio, 97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
25 g
500 g
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16731-55-8
Fórmula molecular K2O5S2
Peso molecular (g/mol) 222.31
Número MDL MFCD00167605
Clave InChI RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
Nombre IUPAC Sulfinatosulfonato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium metabisulfite
Punto de fusión 150.0°C
Nombre de nota 97%
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal K2S2O5
Índice Merck 15, 7766
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.33
Porcentaje de pureza 97%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium metabisulfite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.