Learn More
Metal de potasio en parafina líquida, Pura, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073401 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 GR
100 GR
CAS 7740-09-7
Fórmula molecular K
Número MDL 133776
Especificaciones
Punto de ebullición 770°C
Punto de fusión 63°C
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1g/mol
Envase Recipiente de plástico
Presión de vapor 133mbar 171
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium (metal) in liquid paraffin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.