Learn More
Nitrato potásico, 99+ %, reactivo ACS, ACROS Organics™
39.40€
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Fórmula molecular | KNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
Número MDL | MFCD00011409 |
Clave InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
PubChem CID | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
Nombre IUPAC | potasio;nitrato |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10557372
|
Thermo Scientific Acros
424155000 |
500 g | Frasco de vidrio |
39.40€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
7757-79-1 | |
101.1 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
potasio;nitrato |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] |
Especificaciones
Potassium nitrate | |
7757-79-1 | |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
05,561 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potasio;nitrato | |
24434 | |
101.1 | |
Reactivo ACS |
crystals | |
99+% | |
KNO3 | |
1486 | |
15, 7769 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
[N+](=O)([O-])[O-].[K+] | |
101.1 | |
CHEBI:63043 | |
99+% | |
2.1 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
missing translation for 'rtecsNumber' : TT3700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.