Learn More
Nitrato potásico, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
40.34€
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10616602
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
205915000
500 g Frasco de plástico
40.34€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7757-79-1
101.10
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
[K+].[O-][N+]([O-])=O
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
Especificaciones
400.0°C
334.0°C
Blanco
Cristales finos
KNO3
MFCD00011409
15,7769
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
[K+].[O-][N+]([O-])=O
101.10
CHEBI:63043
≥99%
Potassium nitrate
7757-79-1
5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
99+%
KNO3
05,561
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
nitrato potásico
24434
101.1
Analítica
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede agravar un incendio; comburente.
Declaración de GHS P:
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.