Learn More
Nitrato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
48.66€
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Fórmula molecular | KNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 101.10 |
Número MDL | MFCD00011409 |
Clave InChI | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
PubChem CID | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10189909
|
Thermo Scientific Acros
434430010 |
1 kg | Frasco de plástico |
48.66€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 |
Especificaciones
400.0°C | |
334.0°C | |
7757-79-1 | |
Cristales finos o polvos cristalinos | |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potasio;nitrato | |
24434 | |
101.1 | |
Extra puro |
Potassium nitrate | |
Extra Pure | |
Blanco | |
99% | |
KNO3 | |
15,7769 | |
Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede agravar un incendio; comburente.
Declaración de GHS P:
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS: Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-818-8
- Potassium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: potassium nitrate