Learn More
Nitrato de potasio, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur., BP, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
250 GR
5 KG
500 GR
Descripción
KNO3, CAS Number-7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500g, 400 deg.C, CHEBI:63043, White, 101.1g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, potassium;nitrate, 334 deg.C
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 400°C |
Punto de fusión | 334°C |
Color | Blanco |
pH | 6 to 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.1g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium nitrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.