Learn More
Potassium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15693350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium nitrate
Punto de fusión 334°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal KNO3
Número UN UN1486
Nombre IUPAC nitrato potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 101
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Frasco de polietileno
Densidad 2.11 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.