Learn More
Nitrato de potasio, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073439 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
3 KG
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 400 °C
Punto de fusión 334 °C
Color Blanco
pH Desde 6 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC nitrato potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.