Learn More
Óxido de osmio(VI) potásico dihidrato, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10022-66-9 | H4K2O6Os | 368.453 g/mol
68.45€ - 226.00€
CAS | 10022-66-9 |
---|---|
Fórmula molecular | H4K2O6Os |
Peso molecular (g/mol) | 368.453 |
Número MDL | MFCD00149919 |
Clave InChI | DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate |
PubChem CID | 53393272 |
Nombre IUPAC | dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato |
SMILES | O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012647.01 |
0.25 g |
68.45€
0.25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11367487
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012647.03 |
1 g |
226.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate acts as a catalyst for the oxidative cleavage of olefins to ketones and carboxylic acids. It is employed in an intramolecular amidohydroxylation of carbamoyloxytethered olefins providing hydroxy oxazolidinones. It is also used as a reagent in the synthesis of amphidinolide B, which shows potent antitumor activity against human solid and blood tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10022-66-9 | |
368.453 | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
53393272 | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
H4K2O6Os | |
MFCD00149919 | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato |
Especificaciones
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate | |
Blanco | |
99+% | |
MFCD00149919 | |
Soluble in water. Slowly decomposes in aqueous solution forming the tetroxide. Insoluble in alcohol,etherSoluble in water. Insoluble in alcohol and ether. | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
368.453 | |
368.43 (332.40 Anhydrous) | |
Purple powder |
10022-66-9 | |
Polvo | |
H4K2O6Os | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
dipotasio;dioxido(dioxo)osmio;dihidrato | |
53393272 | |
Hygroscopic |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P390-P501c
H272-H290-H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-247-1
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.