Learn More
Perclorato de potasio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
29.50€ - 86.95€
CAS | 7778-74-7 |
---|---|
Fórmula molecular | ClKO4 |
Peso molecular (g/mol) | 138.54 |
Número MDL | MFCD00011362 |
Clave InChI | YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp |
PubChem CID | 516900 |
Nombre IUPAC | potasio; perclorato |
SMILES | [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12624967
|
Thermo Scientific Acros
221371000 |
100 g | Frasco de plástico |
29.50€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12634967
|
Thermo Scientific Acros
221375000 |
500 g | Frasco de plástico |
86.95€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7778-74-7 | |
138.54 | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
516900 | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
potasio; perclorato |
Especificaciones
Potassium perchlorate | |
7778-74-7 | |
KClO4 | |
15,7774 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
138.54 | |
138.55 |
400.0°C | |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
potasio; perclorato | |
516900 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-912-9
- Potassium perchlorate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium perchlorate