Learn More
Periodato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-21-8 | IKO4 | 229.999 g/mol
53.20€ - 757.00€
CAS | 7790-21-8 |
---|---|
Fórmula molecular | IKO4 |
Peso molecular (g/mol) | 229.999 |
Número MDL | MFCD00011407 |
Clave InChI | FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 |
PubChem CID | 516896 |
Nombre IUPAC | potasio; peryodato |
SMILES | [O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11493694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.22 |
100 g |
53.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11403704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.36 |
500 g |
202.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11413704
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11308.0E |
2500 g |
757.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potassium periodate is used as an oxidizing agent in organic synthesis and an analytical reagent for the determination of potassium and cerium. It is also used in colorimetric estimation of manganese. It reacts with ammonium cerium(IV) nitrate to prepare tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate which finds application as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl periodato de potasio se utiliza como agente oxidante en la síntesis orgánica y como reactivo analítico para la determinación del potasio y el cerio. También se utiliza en la estimación colorimétrica del manganeso. Reacciona con el nitrato de cerio(IV) y amonio para preparar el paraperiodato de tris[trinitratocerio(IV)] que se aplica como oxidante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes, metales en polvo y aminas.
7790-21-8 | |
229.999 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
516896 | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] |
IKO4 | |
MFCD00011407 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
potasio; peryodato |
Especificaciones
Potassium periodate | |
7790-21-8 | |
MFCD00011407 | |
14,7654 | |
Soluble in water. | |
[O-]I(=O)(=O)=O.[K+] | |
229.999 | |
230 | |
3.618 |
582°C | |
IKO4 | |
UN1479 | |
potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1 | |
FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M | |
potasio; peryodato | |
516896 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H272-H315-H319-H335
Puede agravar un incendio;
oxidante.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDO OXIDANTE, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 232-196-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.