Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganato de potasio, +99 %, para análisis
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Fórmula molecular | KMnO4 |
Número MDL | MFCD00011364 |
Clave InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
PubChem CID | 516875 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidaciónIdentificadores de productos químicos
7722-64-7 | |
MFCD00011364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
KMnO4 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 |
Especificaciones
Potassium permanganate | |
7722-64-7 | |
Cristales o polvo de cristalina | |
KMnO4 | |
MFCD00011364 | |
15, 7776 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
Potasio;permanganato | |
516875 | |
≥99.0% |
For analysis | |
Verde a negro | |
99+% | |
KMnO4 | |
01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.04 | |
Analítica |
Seguridad y manipulación
GHS P Statement Very toxic to aquatic life with long lasting effects. Harmful if swallowed. May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. Avoid release to the environment.
Danger
- Potassium permanganate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.