Learn More
Solución de piroantimonato de potasio, grado Farmacopea farmacopea Reagecon™
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
Tamaño de la unidad:
125 ML
Descripción
Soluciones de la Farmacopea Europea
- Reactivos y soluciones estándar mencionadas en los capítulos 2 y 4 de la actual Farmacopea farmacopea
- Todos los productos están y probados en conformidad con la Farmacopea farmacopea
- Se suministra con certificados de análisis
- El número de lote y la fecha de caducidad se indican en todas las etiquetas del producto
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 125 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- POTASSIUM PYROANTIMONATE SOLUTION
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium hydroxide,potassium hexahydroxoantimonate