Learn More
Peroxidisulfato de potasio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022494
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El peroxidisulfato de potasio se utiliza como agente oxidante en la síntesis orgánica. Participa en la oxidación del persulfato de Elbs de los fenoles y la oxidación de Boyland-Sims de las anilinas. En solución, produce radicales y se utiliza para iniciar reacciones de polimerización para preparar caucho estireno-butadieno y politetrafluoroetileno. Se utiliza como agente blanqueador en varios decolorantes de cabello, como agente de intercambio iónico, agente de chapado y agente de tratamiento de superficies.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con materiales orgánicos, agentes reductores fuertes, metales en polvo, bases fuertes, alcoholes, fósforo, anhídridos, halógenos y ácidos.
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium peroxydisulfate
Punto de fusión 100°C (dec.)
Cantidad 500 g
Fórmula lineal K2S2O8
Número UN UN1492
Índice Merck 14,7656
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Densidad 2.477
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.