Learn More
Peroxidisulfato de potasio, grado de electroforesis, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
18.08€ - 51.56€
CAS 7727-21-1
Fórmula molecular K2O8S2
Peso molecular (g/mol) 270.309
Número MDL MFCD00011386
Clave InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15420627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15430627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15440627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.22
100 g
51.56€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7727-21-1
270.309
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
24412
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
K2O8S2
MFCD00011386
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
Especificaciones
Potassium peroxydisulfate
7727-21-1
cristalino/a/s
MFCD00011386
14,7656
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
dipotasio; sulfato de sulfonatooxi
24412
99.0%
Odorless
100°C (decomposition)
Blanco
K2O8S2
UN1492
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
270.309
270.31
Electroforesis
2.477g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H334-H272-H302-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May intensify fire
oxidizer.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P221-P210-P285-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: POTASSIUM PERSULFATE
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0400000
missing translation for 'tsca' : TSCA